AMBH97F06FF0
Ambeed, Inc.
1,3,6,8-Tetramethyl-9H-carbazole
About This Item
Iupac Name
1,3,6,8-tetramethyl-9H-carbazole
Inchi Code
1S/C16H17N/c1-9-5-11(3)15-13(7-9)14-8-10(2)6-12(4)16(14)17-15/h5-8,17H,1-4H3
Clave InChI
KBGPFZUZKTUOII-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/6558-85-6.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)