Merck
AMBH97F06F95
Ambeed, Inc.
3-Benzyl-4-methylthiazol-3-ium chloride
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
225.74
Número MDL:
Iupac Name
3-benzyl-4-methyl-1,3-thiazol-3-ium chloride
Inchi Code
1S/C11H12NS.ClH/c1-10-8-13-9-12(10)7-11-5-3-2-4-6-11;/h2-6,8-9H,7H2,1H3;1H/q+1;/p-1
Clave InChI
ZGBNEPNQIDHABT-UHFFFAOYSA-M
temp. de almacenamiento
Keep in dark place,Inert atmosphere,Room temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/4209-18-1.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)