Merck
AMBH97F069C8
Ambeed, Inc.
5-Chloro-2-hydroxynicotinonitrile
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
154.56
Número MDL:
Iupac Name
5-chloro-2-oxo-1,2-dihydro-3-pyridinecarbonitrile
Inchi Code
1S/C6H3ClN2O/c7-5-1-4(2-8)6(10)9-3-5/h1,3H,(H,9,10)
Clave InChI
AKMIOMIUEDPIMY-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1048913-62-7.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)