Merck
AMBH97F06939
Ambeed, Inc.
3,6-Dihydro-2H-pyran-4-carbonitrile
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
109.13
Número MDL:
Iupac Name
3,6-dihydro-2H-pyran-4-carbonitrile
Inchi Code
1S/C6H7NO/c7-5-6-1-3-8-4-2-6/h1H,2-4H2
Clave InChI
MICNNRIXWURVND-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Sealed in dry,Store in freezer, under -20C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Shipped in cold pack
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/105772-13-2.html
Pictogramas
FlameExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
Precautionary statements
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)