Merck
AMBH97F066F9
Ambeed, Inc.
tert-Butyl 2-((1H-pyrrolo[2,3-b]pyridin-5-yl)oxy)-4-bromobenzoate
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
389.25
Número MDL:
Iupac Name
tert-butyl 2-((1H-pyrrolo[2,3-b]pyridin-5-yl)oxy)-4-bromobenzoate
Inchi Code
1S/C18H17BrN2O3/c1-18(2,3)24-17(22)14-5-4-12(19)9-15(14)23-13-8-11-6-7-20-16(11)21-10-13/h4-10H,1-3H3,(H,20,21)
Clave InChI
QTUZSJSEZUZNAS-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Keep in dark place,Sealed in dry,2-8C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1628047-84-6.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)