Merck
AMBH97F0614D
Ambeed, Inc.
4-(3-Nitropyridin-2-yl)morpholine
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
209.2
Número MDL:
Iupac Name
4-(3-nitro-2-pyridinyl)morpholine
Inchi Code
1S/C9H11N3O3/c13-12(14)8-2-1-3-10-9(8)11-4-6-15-7-5-11/h1-3H,4-7H2
Clave InChI
QMINJWUSSJFQBR-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/24255-27-4.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/24255-27-4.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)