Merck
AMBH97F05F7D
Ambeed, Inc.
6-Amino-1-methyl-2-oxo-1,2-dihydropyrimidine-5-carboxylic acid
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
169.14
Número MDL:
Iupac Name
6-amino-1-methyl-2-oxo-1,2-dihydro-5-pyrimidinecarboxylic acid
Inchi Code
1S/C6H7N3O3/c1-9-4(7)3(5(10)11)2-8-6(9)12/h2H,7H2,1H3,(H,10,11)
Clave InChI
KAPYSFLLPGNWII-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Keep in dark place,Sealed in dry,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/88394-20-1.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)