AMBH97F05D8D
Ambeed, Inc.
Methyl 3-(4-nitrophenoxy)benzoate
About This Item
Iupac Name
methyl 3-(4-nitrophenoxy)benzoate
Inchi Code
1S/C14H11NO5/c1-19-14(16)10-3-2-4-13(9-10)20-12-7-5-11(6-8-12)15(17)18/h2-9H,1H3
Clave InChI
XLZUUZMFAKIMLB-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/212189-48-5.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)