Merck
AMBH97F05BBE
Ambeed, Inc.
1-Ethyl-3-methyl-1H-pyrazol-5-amine
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
125.17
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Iupac Name
1-ethyl-3-methyl-1H-pyrazol-5-amine
Inchi Code
1S/C6H11N3/c1-3-9-6(7)4-5(2)8-9/h4H,3,7H2,1-2H3
Clave InChI
TZLVUWBGUNVFES-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Keep in dark place,Sealed in dry,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/3524-33-2.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/3524-33-2.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)