AMBH97F05B9D
Ambeed, Inc.
1-Chloro-4-methylphthalazine
About This Item
Iupac Name
1-chloro-4-methylphthalazine
Inchi Code
1S/C9H7ClN2/c1-6-7-4-2-3-5-8(7)9(10)12-11-6/h2-5H,1H3
Clave InChI
IEDBAGGSOLFBBH-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Inert atmosphere,2-8C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/19064-68-7.html
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)