AMBH97F05B7E
Ambeed, Inc.
2-Bromo-6-(1H-pyrazol-1-yl)pyridine
About This Item
Iupac Name
2-bromo-6-(1H-pyrazol-1-yl)pyridine
Inchi Code
1S/C8H6BrN3/c9-7-3-1-4-8(11-7)12-6-2-5-10-12/h1-6H
Clave InChI
LPRJOZJWALGJGM-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Danger
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/123640-41-5.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)