Merck
AMBH97F05B4C
Ambeed, Inc.
4-Oxo-4H-pyran-2-carboxylic acid
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
140.1
Número MDL:
Iupac Name
4-oxo-4H-pyran-2-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C6H4O4/c7-4-1-2-10-5(3-4)6(8)9/h1-3H,(H,8,9)
Clave InChI
UFMDRPPBUAPWBK-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Sealed in dry,2-8C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/499-05-8.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)