Merck
AMBH97F04B8A
Ambeed, Inc.
2-Amino-4-bromo-3-fluorobenzonitrile
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
215.02
Número MDL:
Iupac Name
2-amino-4-bromo-3-fluorobenzonitrile
Inchi Code
1S/C7H4BrFN2/c8-5-2-1-4(3-10)7(11)6(5)9/h1-2H,11H2
Clave InChI
JYLJOBZPUMLBHA-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1820620-31-2.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/1820620-31-2.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)