Merck
AMBH97F04B4E
Ambeed, Inc.
5-Methoxy-2-(trifluoromethyl)benzoic acid
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
220.15
Número MDL:
Iupac Name
5-methoxy-2-(trifluoromethyl)benzoic acid
Inchi Code
1S/C9H7F3O3/c1-15-5-2-3-7(9(10,11)12)6(4-5)8(13)14/h2-4H,1H3,(H,13,14)
Clave InChI
JMDOWBGYPYBWDC-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/716-31-4.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)