Merck
AMBH97F046E5
Ambeed, Inc.
1,8-Dimethyl-9H-carbazole
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
195.26
Número MDL:
Iupac Name
1,8-dimethyl-9H-carbazole
Inchi Code
1S/C14H13N/c1-9-5-3-7-11-12-8-4-6-10(2)14(12)15-13(9)11/h3-8,15H,1-2H3
Clave InChI
NAXSBBMMIDFGHQ-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Keep in dark place,Inert atmosphere,Room temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/6558-83-4.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)