Merck
AMBH97F046D7
Ambeed, Inc.
Dofetilide Impurity 15
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
187.22
Número MDL:
Iupac Name
N-(4-hydroxyphenyl)methanesulfonamide
Inchi Code
1S/C7H9NO3S/c1-12(10,11)8-6-2-4-7(9)5-3-6/h2-5,8-9H,1H3
Clave InChI
YJASRJZSSUOGKB-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/51767-39-6.html
Synonym
N-(4-Hydroxyphenyl)methanesulfonamide
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)