Merck
AMBH97F04679
Ambeed, Inc.
5-(Dimethylphosphoryl)furan-2-carboxylic acid
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
188.12
Iupac Name
5-(dimethylphosphoryl)furan-2-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C7H9O4P/c1-12(2,10)6-4-3-5(11-6)7(8)9/h3-4H,1-2H3,(H,8,9)
Clave InChI
DNBJZHBVLIWPAQ-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Sealed in dry,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/2361984-11-2.html
Pictogramas
Skull and crossbonesExclamation mark
Signal Word
Danger
MSDS
https://www.ambeed.com/products/2361984-11-2.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)