Merck
AMBH97F044E2
Ambeed, Inc.
3-Bromo-4-fluoro-5-(trifluoromethyl)aniline
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
258.01
Número MDL:
Iupac Name
3-bromo-4-fluoro-5-(trifluoromethyl)aniline
Inchi Code
1S/C7H4BrF4N/c8-5-2-3(13)1-4(6(5)9)7(10,11)12/h1-2H,13H2
Clave InChI
FNWBXSBUORVUQH-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Keep in dark place,Inert atmosphere,Room temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Solid or Semi-solid or liquid or lump
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1233026-11-3.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/1233026-11-3.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)