Merck
AMBH97F0447D
Ambeed, Inc.
4-(Oxazol-2-yl)aniline
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
160.18
Número MDL:
Iupac Name
4-(1,3-oxazol-2-yl)aniline
Inchi Code
1S/C9H8N2O/c10-8-3-1-7(2-4-8)9-11-5-6-12-9/h1-6H,10H2
Clave InChI
SLLOVNWUCAZDJC-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Keep in dark place,Sealed in dry,2-8C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/62882-11-5.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)