Merck
AMBH97F04302
Ambeed, Inc.
Ethyl 2-(5-fluoropyridin-2-yl)acetate
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
183.18
Número MDL:
Iupac Name
ethyl (5-fluoro-2-pyridinyl)acetate
Inchi Code
1S/C9H10FNO2/c1-2-13-9(12)5-8-4-3-7(10)6-11-8/h3-4,6H,2,5H2,1H3
Clave InChI
JAGWOIBYFDAPHA-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1006686-15-2.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/1006686-15-2.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)