Merck
AMBH97F041FB
Ambeed, Inc.
22-Methoxy-22-oxodocosanoic acid
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
384.6
Iupac Name
22-methoxy-22-oxodocosanoic acid
Inchi Code
1S/C23H44O4/c1-27-23(26)21-19-17-15-13-11-9-7-5-3-2-4-6-8-10-12-14-16-18-20-22(24)25/h2-21H2,1H3,(H,24,25)
Clave InChI
VLADQLCDUQNNNZ-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/7511-30-0.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)