Merck
AMBH97F04129
Ambeed, Inc.
5-Hydroxypentyl acrylate
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
158.2
Número MDL:
Iupac Name
5-hydroxypentyl acrylate
Inchi Code
1S/C8H14O3/c1-2-8(10)11-7-5-3-4-6-9/h2,9H,1,3-7H2
Clave InChI
INRQKLGGIVSJRR-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Sealed in dry,2-8C
Purity
92%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/57198-94-4.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)