Merck
AMBH97F03F79
Ambeed, Inc.
4,4',4'',4'''-Methanetetrayltetrabenzoic acid
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
496.47
Número MDL:
Iupac Name
4,4',4'',4'''-methanetetrayltetrabenzoic acid
Inchi Code
1S/C29H20O8/c30-25(31)17-1-9-21(10-2-17)29(22-11-3-18(4-12-22)26(32)33,23-13-5-19(6-14-23)27(34)35)24-15-7-20(8-16-24)28(36)37/h1-16H,(H,30,31)(H,32,33)(H,34,35)(H,36,37)
Clave InChI
VSFXBCHNPQPWBX-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Sealed in dry,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/160248-28-2.html
Synonym
4-[Tris(4-carboxyphenyl)methyl]benzoic acid
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/160248-28-2.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)