Merck
AMBH97BA13AB
Ambeed, Inc.
4-(Cyclopropylamino)benzonitrile
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
158.2
Número MDL:
Iupac Name
4-(cyclopropylamino)benzonitrile
Inchi Code
1S/C10H10N2/c11-7-8-1-3-9(4-2-8)12-10-5-6-10/h1-4,10,12H,5-6H2
Clave InChI
SHZXUUVOVQTNCK-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Keep in dark place,Sealed in dry,Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1019607-55-6.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)