AMBH97BA12C0
Ambeed, Inc.
tert-butyl 7-benzyl-2,7-diazaspiro[3.4]octane-2-carboxylate
About This Item
Iupac Name
tert-butyl 6-benzyl-2,6-diazaspiro[3.4]octane-2-carboxylate
Inchi Code
1S/C18H26N2O2/c1-17(2,3)22-16(21)20-13-18(14-20)9-10-19(12-18)11-15-7-5-4-6-8-15/h4-8H,9-14H2,1-3H3
Clave InChI
QMZPXBYNTVDLSX-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/1352926-14-7.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)