Merck
AMBH97BA121F
Ambeed, Inc.
2,4-Dihydroxybenzamide
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
153.14
Número MDL:
Iupac Name
2,4-dihydroxybenzamide
Inchi Code
1S/C7H7NO3/c8-7(11)5-2-1-4(9)3-6(5)10/h1-3,9-10H,(H2,8,11)
Clave InChI
IIUJCQYKTGNRHH-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/3147-45-3.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)