Merck
AMBH97BA11F3
Ambeed, Inc.
(6-Phenyldibenzo[b,d]furan-4-yl)boronic acid
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
288.11
Número MDL:
Iupac Name
(6-phenyldibenzo[b,d]furan-4-yl)boronic acid
Inchi Code
1S/C18H13BO3/c20-19(21)16-11-5-10-15-14-9-4-8-13(17(14)22-18(15)16)12-6-2-1-3-7-12/h1-11,20-21H
Clave InChI
UYZXLKMREZFZPU-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Keep in dark place,Inert atmosphere,Room temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1010068-85-5.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)