AMBH97BA0F01
Ambeed, Inc.
tert-Butyl 6-(chloromethyl)-1H-indole-1-carboxylate
About This Item
Iupac Name
tert-butyl 6-(chloromethyl)-1H-indole-1-carboxylate
Inchi Code
1S/C14H16ClNO2/c1-14(2,3)18-13(17)16-7-6-11-5-4-10(9-15)8-12(11)16/h4-8H,9H2,1-3H3
Clave InChI
WEESPQCUYZPFSJ-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Inert atmosphere,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1820685-06-0.html
Synonym
tert-butyl 6-(chloromethyl)-1H-indole-1-carboxylate
Signal Word
Danger
Hazard Statements
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)