AMBH97BA0D37
Ambeed, Inc.
3-Amino-N-methylpyrazine-2-carboxamide
About This Item
Iupac Name
3-amino-N-methyl-2-pyrazinecarboxamide
Inchi Code
1S/C6H8N4O/c1-8-6(11)4-5(7)10-3-2-9-4/h2-3H,1H3,(H2,7,10)(H,8,11)
Clave InChI
LOORHJQGRKWHBI-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Keep in dark place,Inert atmosphere,Room temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/36204-76-9.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)