Merck
AMBH97BA0CB3
Ambeed, Inc.
(2-Hydroxy-4-(trifluoromethyl)phenyl)boronic acid
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
205.93
Número MDL:
Iupac Name
2-hydroxy-4-(trifluoromethyl)phenylboronic acid
Inchi Code
1S/C7H6BF3O3/c9-7(10,11)4-1-2-5(8(13)14)6(12)3-4/h1-3,12-14H
Clave InChI
GYGNUMOLFBSVCL-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Inert atmosphere,2-8C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1072951-50-8.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)