AMBH97BA0B3D
Ambeed, Inc.
2-Methyl-octahydro-pyrrolo[3,4-c]pyrrole
Seleccione un Tamaño
Seleccione un Tamaño
About This Item
Iupac Name
2-methyloctahydropyrrolo[3,4-c]pyrrole
Inchi Code
1S/C7H14N2/c1-9-4-6-2-8-3-7(6)5-9/h6-8H,2-5H2,1H3
Clave InChI
YQURLNGUWNDBIR-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/86732-28-7.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)