Merck
AMBH97BA0B3B
Ambeed, Inc.
Methyl 2-(4-nitrophenyl)oxazole-4-carboxylate
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
248.19
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Iupac Name
methyl 2-(4-nitrophenyl)oxazole-4-carboxylate
Inchi Code
1S/C11H8N2O5/c1-17-11(14)9-6-18-10(12-9)7-2-4-8(5-3-7)13(15)16/h2-6H,1H3
Clave InChI
CGDWVWURAWVTMM-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1171126-87-6.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/1171126-87-6.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)