Merck
AMBH97BA0999
Ambeed, Inc.
1H-Pyrrolo[3,2-c]pyridine-6-carboxylic acid
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
162.15
Número MDL:
Iupac Name
1H-pyrrolo[3,2-c]pyridine-6-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C8H6N2O2/c11-8(12)7-3-6-5(4-10-7)1-2-9-6/h1-4,9H,(H,11,12)
Clave InChI
NIAARPKVLGAVLH-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1082040-99-0.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/1082040-99-0.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)