Merck
AMBH97BA02C3
Ambeed, Inc.
6-Bromo-4-fluoro-1-methyl-1H-indazole
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
229.05
Número MDL:
Iupac Name
6-bromo-4-fluoro-1-methyl-1H-indazole
Inchi Code
1S/C8H6BrFN2/c1-12-8-3-5(9)2-7(10)6(8)4-11-12/h2-4H,1H3
Clave InChI
FNYZGEXFMJWTLU-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Solid or liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1358574-94-3.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)