AMBH97BA029B
Ambeed, Inc.
3-Chloro-9H-carbazole
About This Item
Iupac Name
3-chloro-9H-carbazole
Inchi Code
1S/C12H8ClN/c13-8-5-6-12-10(7-8)9-3-1-2-4-11(9)14-12/h1-7,14H
Clave InChI
CABSFELLEWZIAK-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/2732-25-4.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)