Merck
AMBH97BA020E
Ambeed, Inc.
(2-(2,2,2-Trifluoroethoxy)phenyl)boronic acid
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
219.96
Número MDL:
Iupac Name
2-(2,2,2-trifluoroethoxy)phenylboronic acid
Inchi Code
1S/C8H8BF3O3/c10-8(11,12)5-15-7-4-2-1-3-6(7)9(13)14/h1-4,13-14H,5H2
Clave InChI
IFWDRBWGMUCFMH-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Inert atmosphere,2-8C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/957060-90-1.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)