AMBH97BA01F6
Ambeed, Inc.
Isoquinoline-8-carbonitrile
About This Item
Iupac Name
8-isoquinolinecarbonitrile
Inchi Code
1S/C10H6N2/c11-6-9-3-1-2-8-4-5-12-7-10(8)9/h1-5,7H
Clave InChI
PZNNHPZBZRHNDO-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/362606-11-9.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)