AMBH97BA0128
Ambeed, Inc.
2-(5-Methoxy-1H-indol-3-yl)acetonitrile
About This Item
Iupac Name
(5-methoxy-1H-indol-3-yl)acetonitrile
Inchi Code
1S/C11H10N2O/c1-14-9-2-3-11-10(6-9)8(4-5-12)7-13-11/h2-3,6-7,13H,4H2,1H3
Clave InChI
ZBQCXEREMRGOCO-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/2436-17-1.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)