Merck
AMBH97B9F9DE
Ambeed, Inc.
9H-Carbazole-2,7-dicarboxylic acid
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
255.23
Iupac Name
9H-carbazole-2,7-dicarboxylic acid
Inchi Code
1S/C14H9NO4/c16-13(17)7-1-3-9-10-4-2-8(14(18)19)6-12(10)15-11(9)5-7/h1-6,15H,(H,16,17)(H,18,19)
Clave InChI
REWXXUXDRZJHHJ-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Keep in dark place,Sealed in dry,Room Temperature
Purity
95%10%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1409971-87-4.html
Synonym
9H-Carbazole-2,7-dicarboxylic acid
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)