Merck
AMBH97B9F711
Ambeed, Inc.
Tetrakis(4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)phenyl)methane
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
824.29
Iupac Name
tetrakis(4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)phenyl)methane
Inchi Code
1S/C49H64B4O8/c1-41(2)42(3,4)55-50(54-41)37-25-17-33(18-26-37)49(34-19-27-38(28-20-34)51-56-43(5,6)44(7,8)57-51,35-21-29-39(30-22-35)52-58-45(9,10)46(11,12)59-52)36-23-31-40(32-24-36)53-60-47(13,14)48(15,16)61-53/h17-32H,1-16H3
Clave InChI
VNBXSJVFDITRHY-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/875772-13-7.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)