Merck
AMBH97B9F491
Ambeed, Inc.
4-Amino-3-hydroxy-N,N-dimethylbenzenesulfonamide
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
216.26
Número MDL:
Iupac Name
4-amino-3-hydroxy-N,N-dimethylbenzenesulfonamide
Inchi Code
1S/C8H12N2O3S/c1-10(2)14(12,13)6-3-4-7(9)8(11)5-6/h3-5,11H,9H2,1-2H3
Clave InChI
KYGLTUZWWALEFP-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Keep in dark place,Inert atmosphere,Room temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/41608-75-7.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)