Merck
AMBH97B9F30F
Ambeed, Inc.
Isobutyl Palmitate
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
312.54
Número MDL:
Iupac Name
isobutyl palmitate
Inchi Code
1S/C20H40O2/c1-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-20(21)22-18-19(2)3/h19H,4-18H2,1-3H3
Clave InChI
OJIBJRXMHVZPLV-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/110-34-9.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)