Merck
AMBH97B9F1CC
Ambeed, Inc.
N,3-Dimethylpyridin-2-amine
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
122.17
Número MDL:
Iupac Name
N,3-dimethyl-2-pyridinamine
Inchi Code
1S/C7H10N2/c1-6-4-3-5-9-7(6)8-2/h3-5H,1-2H3,(H,8,9)
Clave InChI
CCLYAMRVRNNGEV-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Keep in dark place,Inert atmosphere,Room temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Liquid or Solid or Semi-solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/156267-13-9.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/156267-13-9.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)