Merck
AMBH97B9F06D
Ambeed, Inc.
1,4-Di(1H-1,2,4-triazol-1-yl)benzene
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
212.21
Iupac Name
1,4-di(1H-1,2,4-triazol-1-yl)benzene
Inchi Code
1S/C10H8N6/c1-2-10(16-8-12-6-14-16)4-3-9(1)15-7-11-5-13-15/h1-8H
Clave InChI
NCHJBELAOOWIPK-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1435710-71-6.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)