Merck
AMBH96F10BAC
Ambeed, Inc.
Methyl 3-sulfamoylthiophene-2-carboxylate
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
221.26
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Iupac Name
methyl 3-(aminosulfonyl)-2-thiophenecarboxylate
Inchi Code
1S/C6H7NO4S2/c1-11-6(8)5-4(2-3-12-5)13(7,9)10/h2-3H,1H3,(H2,7,9,10)
Clave InChI
PMXNPOJHBQDJKS-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Keep in dark place,Sealed in dry,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/59337-93-8.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/59337-93-8.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)