Merck
AMBH96F10A61
Ambeed, Inc.
4-Chloro-6-nitroquinoline-3-carbonitrile
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
233.61
Número MDL:
Iupac Name
4-chloro-6-nitro-3-quinolinecarbonitrile
Inchi Code
1S/C10H4ClN3O2/c11-10-6(4-12)5-13-9-2-1-7(14(15)16)3-8(9)10/h1-3,5H
Clave InChI
QRUCHOLKZVCUAH-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Inert atmosphere,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/214470-37-8.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)