Merck
AMBH96F108D9
Ambeed, Inc.
5-Chloro-2-methyl-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
166.61
Número MDL:
Iupac Name
5-chloro-2-methyl-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine
Inchi Code
1S/C8H7ClN2/c1-5-2-6-3-7(9)4-10-8(6)11-5/h2-4H,1H3,(H,10,11)
Clave InChI
NSEANKJGGQKQEJ-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Keep in dark place,Sealed in dry,Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/145934-81-2.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)