Merck
AMBH96F106C0
Ambeed, Inc.
5-Fluoro-4-iodopyridin-2-amine
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
238
Número MDL:
Iupac Name
5-fluoro-4-iodopyridin-2-amine
Inchi Code
1S/C5H4FIN2/c6-3-2-9-5(8)1-4(3)7/h1-2H,(H2,8,9)
Clave InChI
IHKOBZNEWCGRPD-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Keep in dark place,Sealed in dry,Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1649470-53-0.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/1649470-53-0.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)