Merck
AMBH96F10646
Ambeed, Inc.
4-Bromo-3-methoxybenzene-1-sulfonyl chloride
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
285.55
Número MDL:
Iupac Name
4-bromo-3-methoxybenzenesulfonyl chloride
Inchi Code
1S/C7H6BrClO3S/c1-12-7-4-5(13(9,10)11)2-3-6(7)8/h2-4H,1H3
Clave InChI
APCCBOUSWYTPJQ-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Inert atmosphere,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1215295-91-2.html
Pictogramas
Corrosion
Signal Word
Danger
Hazard Statements
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)