AMBH9614FDBE
Ambeed, Inc.
5,6,7,8-Tetrahydroimidazo[1,2-a]pyridine
About This Item
Iupac Name
5,6,7,8-tetrahydroimidazo[1,2-a]pyridine
Inchi Code
1S/C7H10N2/c1-2-5-9-6-4-8-7(9)3-1/h4,6H,1-3,5H2
Clave InChI
PPRGXYWEHFENBY-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Sealed in dry,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/34167-66-3.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)